Merck
LIF509445229
Life Chemicals Inc.
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-one
Größe auswählen
250 MG
€ 76,40
500 MG
€ 79,00
1 G
€ 81,60
2.5 G
€ 132,30
5 G
€ 192,10
10 G
€ 303,90
Lieferanten-SKU: F2167-4308-250MG
€ 76,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 76,40
500 MG
€ 79,00
1 G
€ 81,60
2.5 G
€ 132,30
5 G
€ 192,10
10 G
€ 303,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2167-4308-250MG
€ 76,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-indol-3-yl)acetone
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3
InChIKey
LDVHYJKRIKBISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)