Merck
LIF509444998
Life Chemicals Inc.
N,N-diethylbut-2-yne-1,4-diamine dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 310,40
500 MG
€ 519,70
1 G
€ 892,80
2.5 G
€ 1.745,60
5 G
€ 2.598,40
Lieferanten-SKU: F2147-1062-250MG
€ 310,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 310,40
500 MG
€ 519,70
1 G
€ 892,80
2.5 G
€ 1.745,60
5 G
€ 2.598,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2147-1062-250MG
€ 310,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,N~1~-diethyl-2-butyne-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9;;/h3-4,7-9H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
DFBHPWRJYKACKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)