Merck
LIF509444797
Life Chemicals Inc.
1-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 245,40
Lieferanten-SKU: F2167-3838-250MG
€ 245,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 245,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2167-3838-250MG
€ 245,40
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1,2,5-thiadiazol-3-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4S.ClH/c8-6-1-3-11(4-2-6)7-5-9-12-10-7;/h5-6H,1-4,8H2;1H
InChIKey
COXGXTDOOHTZGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)