LIF491378888
Life Chemicals Inc.
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F9994-0388-250MG
€ 722,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F9994-0388-250MG
€ 722,50
Iupac Name
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O2/c15-10-12-5-4-6-13(9-12)14(11-16)7-2-1-3-8-14/h4-6,9-10,16H,1-3,7-8,11H2
InChIKey
PDEYPPLHXKSWLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)