Merck
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Größe auswählen
250 MG
€ 444,30
500 MG
€ 613,30
1 G
€ 860,30
2.5 G
€ 1.680,60
Lieferanten-SKU: F2147-1208-250MG
€ 444,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 444,30
500 MG
€ 613,30
1 G
€ 860,30
2.5 G
€ 1.680,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2147-1208-250MG
€ 444,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)