Merck
LIF444784457
Life Chemicals Inc.
4-hydrazinyl-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Größe auswählen
250 MG
€ 136,20
500 MG
€ 197,30
1 G
€ 294,80
2.5 G
€ 549,60
Lieferanten-SKU: F1092-0443-250MG
€ 136,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 136,20
500 MG
€ 197,30
1 G
€ 294,80
2.5 G
€ 549,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1092-0443-250MG
€ 136,20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-hydrazino-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H10N4S/c13-16-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-17-12(10)15-7-14-11/h1-7H,13H2,(H,14,15,16)
InChIKey
HKYLLTSMUHTLBT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)