LIF432342367
Life Chemicals Inc.
4-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F9995-2552-250MG
€ 175,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F9995-2552-250MG
€ 175,20
Iupac Name
4-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3S.ClH/c1-16-10-2-4-11(5-3-10)17(14,15)12-6-8-13-9-7-12;/h2-5,12-13H,6-9H2,1H3;1H
InChIKey
TZHQAYTXNLYARF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)