LIF432342315
Life Chemicals Inc.
4-(m-tolyloxy)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
4-(3-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-3-2-4-12(9-10)17-11-5-7-13(8-6-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChIKey
JDVZTWUXYRFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)