Merck
LIF432341483
Life Chemicals Inc.
ethyl 5-amino-2-mercaptothiazole-4-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 303,90
500 MG
€ 519,70
1 G
€ 699,10
Lieferanten-SKU: F1967-1688-250MG
€ 303,90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 303,90
500 MG
€ 519,70
1 G
€ 699,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1967-1688-250MG
€ 303,90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-sulfanyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2/c1-2-10-5(9)3-4(7)12-6(11)8-3/h2,7H2,1H3,(H,8,11)
InChIKey
RQPDYIIMTWIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)