Merck
LIF388583863
Life Chemicals Inc.
Piperazin-1-yl(thiophen-3-yl)acetic acid dihydrochloride
Größe auswählen
250 MG
€ 327,30
500 MG
€ 549,60
1 G
€ 948,70
2.5 G
€ 1.858,70
5 G
€ 2.767,40
10 G
€ 3.858,10
Lieferanten-SKU: F2158-0878-250MG
€ 327,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 327,30
500 MG
€ 549,60
1 G
€ 948,70
2.5 G
€ 1.858,70
5 G
€ 2.767,40
10 G
€ 3.858,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2158-0878-250MG
€ 327,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-piperazinyl(3-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-1-6-15-7-8)12-4-2-11-3-5-12;;/h1,6-7,9,11H,2-5H2,(H,13,14);2*1H
InChIKey
KANBJXNZTXRVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)