Merck
LIF372158505
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
Größe auswählen
250 MG
€ 94,60
500 MG
€ 121,90
1 G
€ 153,10
2.5 G
€ 267,50
5 G
€ 409,20
10 G
€ 643,20
Lieferanten-SKU: F9995-0358-250MG
€ 94,60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 94,60
500 MG
€ 121,90
1 G
€ 153,10
2.5 G
€ 267,50
5 G
€ 409,20
10 G
€ 643,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F9995-0358-250MG
€ 94,60
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H8ClN3OS/c11-6-8(15)12-10-13-9(14-16-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13,14,15)
InChIKey
DSELUSKAJCJQHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)