LIF372157040
Life Chemicals Inc.
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2158-1083-250MG
€ 436,50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2158-1083-250MG
€ 436,50
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-18(2,3)22-17(21)11-20-15-7-5-4-6-13(15)14-10-12(19)8-9-16(14)20/h4-10H,11,19H2,1-3H3
InChIKey
LHTXTTOUBQINDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)