Merck
LIF372156767
Life Chemicals Inc.
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Größe auswählen
250 MG
€ 288,30
500 MG
€ 479,40
1 G
€ 820,00
2.5 G
€ 1.601,30
Lieferanten-SKU: F2158-0387-250MG
€ 288,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 288,30
500 MG
€ 479,40
1 G
€ 820,00
2.5 G
€ 1.601,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2158-0387-250MG
€ 288,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-{[amino(imino)methyl]amino}phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-15(13,14)12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5,12H,1H3,(H4,9,10,11)
InChIKey
DAZIGWRHGQLIMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)