LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2147-1105-250MG
€ 297,40
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2147-1105-250MG
€ 297,40
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
InChIKey
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)