Merck
LIF372156452
Life Chemicals Inc.
3-(4-methoxyphenyl)azepane
Größe auswählen
250 MG
€ 444,30
500 MG
€ 613,30
1 G
€ 860,30
Lieferanten-SKU: F2147-1006-250MG
€ 444,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 444,30
500 MG
€ 613,30
1 G
€ 860,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2147-1006-250MG
€ 444,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-methoxyphenyl)azepane
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-15-13-7-5-11(6-8-13)12-4-2-3-9-14-10-12/h5-8,12,14H,2-4,9-10H2,1H3
InChIKey
LMUYBXXGHQFWSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)