Merck
LIF372153550
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Größe auswählen
250 MG
€ 339,00
Lieferanten-SKU: F1967-0583-250MG
€ 339,00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 339,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1967-0583-250MG
€ 339,00
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C13H11ClN4O2/c1-19-9-4-3-8(7-10(9)20-2)13-16-15-12-6-5-11(14)17-18(12)13/h3-7H,1-2H3
InChIKey
WAGWCJOOWXSDJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)