LIF372152987
Life Chemicals Inc.
4,6-Dichloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F1908-0020-250MG
€ 250,60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F1908-0020-250MG
€ 250,60
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2Z)-4,6-dichloro-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3S/c8-3-1-4(9)6-5(2-3)13-7(11-6)12-10/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
PSWGGTWZGYTYGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)