Wichtige Dokumente
KEYH97B5AE28
Key Organics / BIONET
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: BS-28936-1G
€ 403,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: BS-28936-1G
€ 403,30
Iupac Name
5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C8H6FN3S/c9-6-3-1-2-5(4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
InChIKey
HIUFXEMEPWWSHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-28936
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)