Merck
KEYH96F23E11
Key Organics / BIONET
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-11/h1-2,5H,3-4,11H2
InChIKey
IYBKHVWKIAHIKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LS-09368
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)