Merck
KEYH57C560EF
Key Organics / BIONET
tert-butyl N,N-bis(3-aminopropyl)carbamate
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 947,50
Lieferanten-SKU: SS-5242-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 947,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.34
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-5242-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl bis(3-aminopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H25N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14(8-4-6-12)9-5-7-13/h4-9,12-13H2,1-3H3
InChIKey
BNQAFROAHNBRIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5242
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5242
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)