Merck
KEYH14DEC011
Key Organics / BIONET
4-Bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 643,30
Lieferanten-SKU: DS-15770-1G
€ 643,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 643,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: DS-15770-1G
€ 643,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-3-6(10)4-7(13-2)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
RLDCUIJIUVPBBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DS-15770
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DS-15770
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)