Merck
KEYH14DE350F
Key Organics / BIONET
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline hydrochloride
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
Lieferanten-SKU: 4T-0604-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.83
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4T-0604-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenyl-1-piperazinyl)phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H20N4O2.ClH/c1-13-11-17(21(22)23)15(18)12-16(13)20-9-7-19(8-10-20)14-5-3-2-4-6-14;/h2-6,11-12H,7-10,18H2,1H3;1H
InChIKey
PDDURACLOWXLEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0604
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0604
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)