Merck
KEY771306085
Key Organics / BIONET
2-[(E)-[(4-sulfanylphenyl)imino]methyl]phenol
Größe auswählen
500 MG
€ 373,30
Lieferanten-SKU: JS-3051-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 373,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JS-3051-500MG
€ 373,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-2-(((4-mercaptophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H11NOS/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-14-11-5-7-12(16)8-6-11/h1-9,15-16H/b14-9+
InChIKey
SQVORBMHKMUYHO-NTEUORMPSA-N
Purity
85%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3051
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3051
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)