Merck
KEY771306002
Key Organics / BIONET
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 866,50
Lieferanten-SKU: GS-7315-1G
€ 866,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 866,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.54
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: GS-7315-1G
€ 866,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2R)-2-amino-2-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrNO.ClH/c9-7-3-1-2-6(4-7)8(10)5-11;/h1-4,8,11H,5,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
MIVIGGHRMIPLJI-QRPNPIFTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7315
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7315
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)