Merck
KEY514454782
Key Organics / BIONET
1-(2-hydroxyphenyl)pentan-1-one
Größe auswählen
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
5 G
€ 793,30
Lieferanten-SKU: SS-4963-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 208,30
1 G
€ 298,30
5 G
€ 793,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: SS-4963-500MG
€ 208,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-hydroxyphenyl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-3-7-10(12)9-6-4-5-8-11(9)13/h4-6,8,13H,2-3,7H2,1H3
InChIKey
UJFVHMXWJOMCKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4963
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4963
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)