Merck
KEY508730433
Key Organics / BIONET
1-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazine
Größe auswählen
1 G
€ 182,80
5 G
€ 446,80
Lieferanten-SKU: GF-0118-1G
€ 182,80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 182,80
5 G
€ 446,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: GF-0118-1G
€ 182,80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
129C (1 mmHg)
mp (Schmelzpunkt)
39-44
Iupac Name
1-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15/h1-7,14H,8-12H2/b7-4+
InChIKey
WGEIOMTZIIOUMA-QPJJXVBHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GF-0118
Boiling point
129C (1 mmHg)
Melting Point
39-44
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)