Merck
KEY466133166
Key Organics / BIONET
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
Lieferanten-SKU: 11P-665-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 11P-665-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O3/c1-20-13-4-2-3-9-7-14(21-16(9)13)15(19)11-6-5-10(17)8-12(11)18/h2-8,15,19H,1H3
InChIKey
JIBJEUTYWADIIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-665
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-665
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)