Merck
KEY466132947
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorophenyl)methoxy]amino}pent-3-en-2-one
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
5 G
€ 4.660,00
Lieferanten-SKU: 11M-732-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
5 G
€ 4.660,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 11M-732-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorobenzyl)oxy]amino}-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C12H11F4NO2/c1-8(6-11(18)12(14,15)16)17-19-7-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-6,17H,7H2,1H3/b8-6+
InChIKey
QTSAKYBYVXAEEW-SOFGYWHQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-732
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)