Merck
KEY465203085
Key Organics / BIONET
N'-(thiophene-2-carbonyl)thiophene-2-carbohydrazide
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
Lieferanten-SKU: MS-2838-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MS-2838-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S2/c13-9(7-3-1-5-15-7)11-12-10(14)8-4-2-6-16-8/h1-6H,(H,11,13)(H,12,14)
InChIKey
FBOFFEXPCHQWDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2838
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2838
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)