Merck
KEY465203063
Key Organics / BIONET
2-[(methylsulfanyl)({[(pyridin-3-yl)methyl]amino})methylidene]propanedinitrile
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
Lieferanten-SKU: MS-2781-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: MS-2781-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{(methylsulfanyl)[(3-pyridinylmethyl)amino]methylene}malononitrile
Inchi Code
1S/C11H10N4S/c1-16-11(10(5-12)6-13)15-8-9-3-2-4-14-7-9/h2-4,7,15H,8H2,1H3
InChIKey
WKTNWXRKRULRCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2781
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2781
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)