Wichtige Dokumente
KEY465202998
Key Organics / BIONET
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: MS-2580-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: MS-2580-500MG
€ 628,30
Iupac Name
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C19H13ClFNO3/c1-11(23)22(10-12-6-8-13(21)9-7-12)17-16(20)18(24)14-4-2-3-5-15(14)19(17)25/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
RBHSGUJNAQHYGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2580
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)