Wichtige Dokumente
KEY465202613
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2-sulfanylidene-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: MS-0575-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: MS-0575-500MG
€ 628,30
Iupac Name
ethyl 2-(2-thioxo-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO2S2/c1-3-12-8(11)7(2)10-5-4-6-14-9(10)13/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
FRJNQIRGVPTZCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0575
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)