Merck
KEY465201948
Key Organics / BIONET
N-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-1-carbothioamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.38
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
116
Iupac Name
N-phenyl-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C16H16N2S/c19-16(17-14-9-2-1-3-10-14)18-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)18/h1-5,7,9-11H,6,8,12H2,(H,17,19)
InChIKey
SUWCZYTUBWQYIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0026
Melting Point
116
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0026
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)