Merck
KEY465201555
Key Organics / BIONET
4-(naphthalen-1-yl)aniline
Größe auswählen
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
5 G
€ 1.228,00
Lieferanten-SKU: FK-0062-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 287,50
1 G
€ 436,00
2 G
€ 832,00
5 G
€ 1.228,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: FK-0062-500MG
€ 287,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1-naphthyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H13N/c17-14-10-8-13(9-11-14)16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11H,17H2
InChIKey
OGHOZWNRKYYYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FK-0062
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0062
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)