Wichtige Dokumente
KEY465199434
Key Organics / BIONET
4-[1-(2-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1??-thiomorpholine-1,1-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7X-0863-500MG
€ 617,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7X-0863-500MG
€ 617,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C13H18FNO3S/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(5-8-16)15-6-9-19(17,18)10-7-15/h1-4,13,16H,5-10H2
InChIKey
STACABYABMCGAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0863
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)