Wichtige Dokumente
KEY465199124
Key Organics / BIONET
1-[4-(4-tert-butylbenzoyl)-1H-pyrrol-2-yl]-2,2,2-trichloroethan-1-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7R-0205-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7R-0205-500MG
€ 628,30
mp (Schmelzpunkt)
228 - 230
Iupac Name
1-(4-(4-(tert-butyl)benzoyl)-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
Inchi Code
1S/C17H16Cl3NO2/c1-16(2,3)12-6-4-10(5-7-12)14(22)11-8-13(21-9-11)15(23)17(18,19)20/h4-9,21H,1-3H3
InChIKey
NBMFYZCQYAQAJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)