Merck
KEY465198516
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-dichloro-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H8Cl2N2O/c15-11-5-10(6-12(16)7-11)14(19)18-13-3-1-2-9(4-13)8-17/h1-7H,(H,18,19)
InChIKey
UBJATVLWQFYMES-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-338S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-338S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)