Merck
KEY465198134
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-1H,2H-naphtho[2,1-b]furan-2-carbohydrazide
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
Lieferanten-SKU: 6R-0224-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6R-0224-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N'-(1,2-dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-ylcarbonyl)-N,N-dimethylhydrazonoformamide
Inchi Code
1S/C16H17N3O2/c1-19(2)10-17-18-16(20)15-9-13-12-6-4-3-5-11(12)7-8-14(13)21-15/h3-8,10,15H,9H2,1-2H3,(H,18,20)/b17-10+
InChIKey
QAJPPKBSMPMNAD-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0224
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)