Merck
KEY465197898
Key Organics / BIONET
N-[2,4-dichloro-5-(2-methoxyethoxy)phenyl]benzenesulfonamide
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
Lieferanten-SKU: 6L-523S-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6L-523S-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-[2,4-dichloro-5-(2-methoxyethoxy)phenyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C15H15Cl2NO4S/c1-21-7-8-22-15-10-14(12(16)9-13(15)17)18-23(19,20)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,18H,7-8H2,1H3
InChIKey
WJXXXHNMOWPABG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6L-523S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6L-523S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)