Merck
KEY465197071
Key Organics / BIONET
3-{2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazin-1-ylidene}pentane-2,4-dione
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
2 G
€ 2.188,30
Lieferanten-SKU: 5M-922-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
2 G
€ 2.188,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5M-922-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3,4-pentanetrione 3-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazone}
Inchi Code
1S/C12H11F3N2O2/c1-7(18)11(8(2)19)17-16-10-5-3-4-9(6-10)12(13,14)15/h3-6,16H,1-2H3
InChIKey
QXNTVEFIHAGSDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5M-922
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5M-922
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)