Merck
KEY465196475
Key Organics / BIONET
3,7,7-trimethyl-4-(pyridin-3-yl)-2H,4H,5H,6H,7H,8H,9H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-5-one
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
Lieferanten-SKU: 4W-0419-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4W-0419-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,7,7-trimethyl-4-(3-pyridinyl)-2,4,6,7,8,9-hexahydro-5H-pyrazolo[3,4-b]quinolin-5-one
Inchi Code
1S/C18H20N4O/c1-10-14-15(11-5-4-6-19-9-11)16-12(20-17(14)22-21-10)7-18(2,3)8-13(16)23/h4-6,9,15H,7-8H2,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChIKey
GKEYTFDKZJPLCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4W-0419
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4W-0419
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)