Merck
KEY465196440
Key Organics / BIONET
(2E)-2-(benzenesulfonyl)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]prop-2-enenitrile
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
Lieferanten-SKU: 4T-0902-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4T-0902-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-[(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]-2-(phenylsulfonyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C13H12N4O2S/c1-10-7-13(17-16-10)15-9-12(8-14)20(18,19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,9H,1H3,(H2,15,16,17)/b12-9+
InChIKey
DGCSDBSLZRGFKT-FMIVXFBMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0902
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0902
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)