Merck
KEY465196008
Key Organics / BIONET
potassium {4-[(1E)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]pyrimidin-2-yl}sulfanide
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
Lieferanten-SKU: 4L-043-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4L-043-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium 4-[(E)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl]-2-pyrimidinethiolate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2S.K/c13-9-3-1-8(11(14)7-9)2-4-10-5-6-15-12(17)16-10;/h1-7H,(H,15,16,17);/q;+1/p-1/b4-2+;
InChIKey
AHEUTDPTXBEURT-VEELZWTKSA-M
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-043
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)