Merck
KEY465195787
Key Organics / BIONET
2-[2-(phenylformamido)acetamido]ethyl benzoate
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
Lieferanten-SKU: 4F-901-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
2 G
€ 2.177,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4F-901-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-{[2-(benzoylamino)acetyl]amino}ethyl benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c21-16(13-20-17(22)14-7-3-1-4-8-14)19-11-12-24-18(23)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChIKey
DRQQGYKWXNJMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-901
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-901
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)