Merck
KEY465195785
Key Organics / BIONET
3,5-dichloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)benzamide
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
Lieferanten-SKU: 4F-426S-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4F-426S-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dichloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H10Cl2N2O3/c1-17(12-2-4-13(5-3-12)18(20)21)14(19)9-6-10(15)8-11(16)7-9/h2-8H,1H3
InChIKey
CGKPDHLBRGFAQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-426S
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-426S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)