Wichtige Dokumente
KEY465195315
Key Organics / BIONET
4-[1-(benzenesulfonyl)piperidine-4-carbonyl]morpholine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3R-1015-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3R-1015-500MG
€ 628,30
Iupac Name
4-{[1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}morpholine
Inchi Code
1S/C16H22N2O4S/c19-16(17-10-12-22-13-11-17)14-6-8-18(9-7-14)23(20,21)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,14H,6-13H2
InChIKey
DCTPIPAJHXUMMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3R-1015
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)