Merck
KEY465194780
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Größe auswählen
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
2 G
€ 2.188,30
5 G
€ 4.670,80
10 G
€ 8.713,30
Lieferanten-SKU: 3F-060-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 628,30
1 G
€ 1.205,80
2 G
€ 2.188,30
5 G
€ 4.670,80
10 G
€ 8.713,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3F-060-500MG
€ 628,30
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2N2O3/c1-19-12(18)11-9(14)6-10(17)16(15-11)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
CBOGCPKOHRRUET-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3F-060
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3F-060
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)