Wichtige Dokumente
KEY465194465
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 2T-0265-500MG
€ 628,30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 2T-0265-500MG
€ 628,30
Iupac Name
methyl [4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Inchi Code
1S/C18H16ClNO4/c1-23-17(21)10-14-11-24-16-5-3-2-4-15(16)20(14)18(22)12-6-8-13(19)9-7-12/h2-9,14H,10-11H2,1H3
InChIKey
ADGPQFOXXMCWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0265
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)