Merck
KEY465194422
Key Organics / BIONET
2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-1-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Größe auswählen
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
Lieferanten-SKU: 2R-1205-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 617,50
1 G
€ 1.195,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 2R-1205-500MG
€ 617,50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-[(2-chlorophenyl)sulfanyl]-1-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C16H13ClN2OS/c1-11-16(19-9-5-4-8-15(19)18-11)13(20)10-21-14-7-3-2-6-12(14)17/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
DPYMKBZCDMZABK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-1205
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-1205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)