Merck
KEY465194355
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-3-[(2-hydroxy-1-phenylethyl)amino]propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-[(2-hydroxy-1-phenylethyl)amino]-2-propanol
Inchi Code
1S/C11H14F3NO2/c12-11(13,14)10(17)6-15-9(7-16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,15-17H,6-7H2
InChIKey
NBDRVJMAESHLBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2R-0662
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2R-0662
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)